Tlačiť
2-Morpholino-5-pyridineboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Morpholino)pyridine-5-boronic acid, 6-(Morpholino)pyridine-3-boronic acid, 6-Morpholinopyridine-3-boronic acid, 6-Morpholino-3-pyridineboronic Acid
OR360316-1G OR360316-25G OR360316-5G
APOSOR360316-1GEA 31.52 EUR
APOSOR360316-1G APOSOR360316-25G APOSOR360316-5G
2-Morpholino-5-pyridineboronic acid 98%
2-Morpholino-5-pyridineboronic acid
Vzorec: C₉H₁₃BN₂O₃
Mw: 208.0200 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03086116
Číslo CAS: 904326-93-8