Tlačiť
2-(Morpholino)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (2-Morpholinophenyl)boronic acid
OR360301-250MG OR360301-1G OR360301-5G
APOSOR360301-250MGEA 107.75 EUR
APOSOR360301-250MG APOSOR360301-1G APOSOR360301-5G
2-(Morpholino)phenylboronic acid 98%
2-(Morpholino)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₄BNO₃
Mw: 207.0341 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095109
Číslo CAS: 933052-52-9