Tlačiť
6-Bromo-2-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Bromo-2-pyridylboronic acid Pinacol ester, 6-Bromopyridine-2-boronic acid pinacol ester, 2-(6-Bromo-2-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR360154-10G OR360154-25G OR360154-5G
APOSOR360154-10GEA 130.98 EUR
APOSOR360154-10G APOSOR360154-25G APOSOR360154-5G
6-Bromo-2-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
6-Bromo-2-pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₅BBrNO₂
Mw: 283.96
Teplota tavenia: 125…127 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06796177
Číslo CAS: 651358-83-7