Tlačiť
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenylboronic Acid
OR360145-1G OR360145-10G OR360145-5G
APOSOR360145-1GEA 49.67 EUR
APOSOR360145-1G APOSOR360145-10G APOSOR360145-5G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid 96%
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₇BN₂O₂
Mw: 220.08 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11223486
Číslo CAS: 229009-40-9