Tlačiť
4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR360076-1G OR360076-5G
APOSOR360076-1GEA 341.68 EUR
APOSOR360076-1G APOSOR360076-5G
4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁BClNO₃
Mw: 239.46 g/mol
Teplota tavenia: 238…242 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07783865
Číslo CAS: 871332-73-9