Tlačiť
3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-(Trimethylsilyl)phenyl)boronic acid
OR360037-1G OR360037-25G OR360037-5G
APOSOR360037-1GEA 24.91 EUR
APOSOR360037-1G APOSOR360037-25G APOSOR360037-5G
3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid 98%
3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₅BO₂Si
Mw: 194.1100 g/mol
Teplota tavenia: 145…150 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03093884
Číslo CAS: 177171-16-3