Tlačiť
5-Oxazolecarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Oxazole-5-carboxylic acid
OR3589-500MG OR3589-25G OR3589-5G
APOSOR3589-500MGEA 41.72 EUR
APOSOR3589-500MG APOSOR3589-25G APOSOR3589-5G
5-Oxazolecarboxylic acid 98%
5-Oxazolecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₃NO₃
Teplota tavenia: 226…230 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD04114931
Číslo CAS: 118994-90-4