Tlačiť
2,5-Dichlorobenzophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2,5-Dichlorophenyl)(phenyl)methanone
OR3586-100G OR3586-25G
APOSOR3586-100GEA 66.49 EUR
APOSOR3586-100G APOSOR3586-25G
2,5-Dichlorobenzophenone 98%
2,5-Dichlorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₈Cl₂O
Mw: 251.11
Teplota tavenia: 88…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00079746
Číslo CAS: 16611-67-9