Tlačiť
3-Bromo-2,5-dichloropyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-2,5-dichloro-pyridine
OR3581-5G OR3581-1G OR3581-25G
APOSOR3581-5GEA 29.84 EUR
APOSOR3581-5G APOSOR3581-1G APOSOR3581-25G
3-Bromo-2,5-dichloropyridine
3-Bromo-2,5-dichloropyridine
Vzorec: C₅H₂BrCl₂N
Teplota tavenia: 38…40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659484
Číslo CAS: 138006-41-4
ADR: 6.1,III