Tlačiť
2,5-Dibromo-3-nitropyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR3579-100G OR3579-25G
APOSOR3579-100GEA 88.25 EUR
APOSOR3579-100G APOSOR3579-25G
2,5-Dibromo-3-nitropyridine 98%
2,5-Dibromo-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₂Br₂N₂O₂
Teplota tavenia: 94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09266223
Číslo CAS: 15862-37-0