Tlačiť
2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Chloro-2-methyl-3-nitropyridine, 2-Chloro-5-nitro-6-picoline, 6-Chloro-3-nitro-2-picoline
OR3578-25G OR3578-5G
APOSOR3578-25GEA 33.17 EUR
APOSOR3578-25G APOSOR3578-5G
2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine 98%
2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
Teplota tavenia: 54…58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234160
Číslo CAS: 22280-60-0