Tlačiť
Methyl-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate, 2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid Methyl Ester
OR3570-100G OR3570-25G OR3570-5G
APOSOR3570-100GEA 117.76 EUR
APOSOR3570-100G APOSOR3570-25G APOSOR3570-5G
Methyl-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₅S
Mw: 244.26 g/mol
Teplota tavenia: 117 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01317545
Číslo CAS: 63484-12-8