Tlačiť
Methyl-5-(aminosulphonyl)-2-methoxybenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-(Aminosulphonyl)-2-methoxybenzoic acid Methyl Ester, 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid Methyl Ester, Methyl 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoate, Methyl 2-methoxy-5-sulphamoylbenzoate, Sulpiride impurity B
OR3568-100G OR3568-25G
APOSOR3568-100GEA 56.56 EUR
APOSOR3568-100G APOSOR3568-25G
Methyl-5-(aminosulphonyl)-2-methoxybenzoate
Methyl-5-(aminosulphonyl)-2-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₁₁NO₅S
Teplota tavenia: 175…177 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01317542
Číslo CAS: 33045-52-2
EINECS: 251-358-1