Tlačiť
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR3567-10G OR3567-50G OR3567-100G
APOSOR3567-10GEA 26.55 EUR
APOSOR3567-10G APOSOR3567-50G APOSOR3567-100G
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₉NO₅S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00129997
Číslo CAS: 22117-85-7
EINECS: 244-789-1