Tlačiť
Methyl-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl 3-(chlorosulphonyl)benzoate
OR3564-1G OR3564-25G OR3564-5G
APOSOR3564-1GEA 34.85 EUR
APOSOR3564-1G APOSOR3564-25G APOSOR3564-5G
Methyl-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Vzorec: C₈H₇ClO₄S
Mw: 234.6600 g/mol
Teplota tavenia: 63…69 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06408800
Číslo CAS: 63555-50-0
OSN: 1759
ADR: 8 III