Tlačiť
5-Bromo-2-chloropyrimidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR3560-25G OR3560-100G OR3560-500G
APOSOR3560-25GEA 24.95 EUR
APOSOR3560-25G APOSOR3560-100G APOSOR3560-500G
5-Bromo-2-chloropyrimidine 98%
5-Bromo-2-chloropyrimidine
Vzorec: C₄H₂BrClN₂
Teplota varu: 95 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 73…79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00483232
Číslo CAS: 32779-36-5