Tlačiť
Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR3553-5G OR3553-25G
APOSOR3553-5GEA 26.55 EUR
APOSOR3553-5G APOSOR3553-25G
Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Vzorec: C₆H₇NO₃
Teplota varu: 60 °C/2,25mmHg
Hustota: 1,163 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD04114930
Číslo CAS: 118994-89-1