Tlačiť
3-Bromo-5-chlorobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR3540-10G OR3540-25G OR3540-5G
APOSOR3540-10GEA 28.28 EUR
APOSOR3540-10G APOSOR3540-25G APOSOR3540-5G
3-Bromo-5-chlorobenzoic acid 98%
3-Bromo-5-chlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrClO₂
Teplota tavenia: 189…194 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797227
Číslo CAS: 42860-02-6