Tlačiť
(4-Chloro-2-pyridinyl)methanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Chloropyridin-2-yl)methanol, 4-Chloro-2-(hydroxymethyl)pyridine
OR3538-1G OR3538-5G
APOSOR3538-1GEA 24.91 EUR
APOSOR3538-1G APOSOR3538-5G
(4-Chloro-2-pyridinyl)methanol 97%
(4-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Vzorec: C₆H₆ClNO
Mw: 143.5709 g/mol
Teplota tavenia: 38…40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07437885
Číslo CAS: 63071-10-3