Tlačiť
Methyl-6-bromopicolinate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 6-bromopicolinate, Methyl 6-bromopyridine-2-carboxylate, 6-Bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 6-Bromopicolinic acid methyl ester
OR3536-1G OR3536-5G
APOSOR3536-1GEA 24.95 EUR
APOSOR3536-1G APOSOR3536-5G
Methyl-6-bromopicolinate 98%
Methyl-6-bromopicolinate
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Teplota tavenia: 92…96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06203934
Číslo CAS: 26218-75-7