Tlačiť
1-Acetylnaphthalene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1'-Acetonaphthone, α-acetonaphthone, 1'-Acetylnaphthalene, Methyl α-naphthyl ketone, Methyl 1-naphthyl ketone, 1-Acetonaphthone
OR3521-500G OR3521-25G OR3521-100G
APOSOR3521-500GEA 54.95 EUR
APOSOR3521-500G APOSOR3521-25G APOSOR3521-100G
1-Acetylnaphthalene 95%
1-Acetylnaphthalene
Vzorec: C₁₂H₁₀O
Teplota varu: 301…303 °C
Teplota tavenia: 10,5 °C
Hustota: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004013
Číslo CAS: 941-98-0
EINECS: 213-384-1