Tlačiť
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoxazole, 3,5-dimethyl-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2-oxazole
OR3516-5G OR3516-25G OR3516-100G
APOSOR3516-5GEA 24.95 EUR
APOSOR3516-5G APOSOR3516-25G APOSOR3516-100G
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₈BNO₃
Teplota tavenia: 94…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05863910
Číslo CAS: 832114-00-8