Tlačiť
4-Methoxypicolinic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR3515-1G OR3515-5G
APOSOR3515-1GEA 41.72 EUR
APOSOR3515-1G APOSOR3515-5G
4-Methoxypicolinic acid 98%
Vzorec: C₇H₇NO₃
Teplota tavenia: 207…208 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04115716
Číslo CAS: 29082-91-5