Tlačiť
4-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy)ethyl)piperidine
OR3511-1G OR3511-250MG
APOSOR3511-1GEA 136.59 EUR
APOSOR3511-1G APOSOR3511-250MG
4-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 95%
4-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₉H₃₀BNO₃
Mw: 331.26 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09258652
Číslo CAS: 934586-49-9