Tlačiť
3-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
OR350454-5G OR350454-1G
APOSOR350454-5GEA 28.28 EUR
APOSOR350454-5G APOSOR350454-1G
3-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride 97%
3-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride
Vzorec: C7H8ClN3
Teplota tavenia: 194…196 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03094642
Číslo CAS: 2881-99-4