Tlačiť
3,5,6-Trichlorosalicylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5,6-Trichlorosalicylic Acid
OR350376-100G OR350376-25G
APOSOR350376-100GEA 54.95 EUR
APOSOR350376-100G APOSOR350376-25G
3,5,6-Trichlorosalicylic acid 97%
3,5,6-Trichlorosalicylic acid
Vzorec: C₇H₃Cl₃O₃
Teplota tavenia: 209…211 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075245
Číslo CAS: 40932-60-3