Tlačiť
Sodium-2-naphthol-7-sulphonate hydrate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Naphthol-7-sulphonic acid Sodium Salt, F acid Sodium Salt, Cassella's acid Sodium Salt, Sodium 2-naphthol-7-sulphonate, 7-Hydroxy-2-naphthalenesulphonic acid Sodium Salt, Sodium 7-Hydroxy-2-naphthalenesulphonate
OR350346-100G OR350346-500G
APOSOR350346-100GEA 74.9 EUR
APOSOR350346-100G APOSOR350346-500G
Sodium-2-naphthol-7-sulphonate hydrate 98%
Sodium-2-naphthol-7-sulphonate hydrate
Vzorec: C₁₀H₈O₄S
Mw: 246.21 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00021625
Číslo CAS: 135-55-7