Tlačiť
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR350343-100G OR350343-25G
APOSOR350343-100GEA 107.9 EUR
APOSOR350343-100G APOSOR350343-25G
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone 97%
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
Vzorec: C₅H₉NO₂
Teplota varu: 147…149 °C
Teplota tavenia: 78…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077792
Číslo CAS: 17342-08-4