Tlačiť
Phenyl vinyl sulphone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Vinyl phenyl sulphone, (Vinylsulphonyl)benzene
OR350320-25G OR350320-1G OR350320-5G
APOSOR350320-25GEA 74.9 EUR
APOSOR350320-25G APOSOR350320-1G APOSOR350320-5G
Phenyl vinyl sulphone 97%
Phenyl vinyl sulphone
Vzorec: C₈H₈O₂S
Mw: 168.22
Teplota tavenia: 68…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007554
Číslo CAS: 5535-48-8