Tlačiť
2-Propoxybenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-n-Propoxybenzoic acid
OR350317-100G OR350317-500G
APOSOR350317-100GEA 79.71 EUR
APOSOR350317-100G APOSOR350317-500G
2-Propoxybenzoic acid
2-Propoxybenzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Mw: 180.2
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01075687
Číslo CAS: 2100-31-4