Tlačiť
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Pyridoxal-5-phosphate hydrate, Pyridoxal 5-phosphate monohydrate, Pyridoxal 5'-phosphate monohydrate, (4-Formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl)methyl dihydrogen phosphate hydrate
OR350314-100G OR350314-25G OR350314-5G
APOSOR350314-100GEA 348.49 EUR
APOSOR350314-100G APOSOR350314-25G APOSOR350314-5G
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate 98%
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate
Vzorec: C₈H₁₀NO₆P·1H₂O
Mw: 265.17 g/mol (247.15 anhy)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00149414
Číslo CAS: 41468-25-1