Tlačiť
O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Aminooxy)tetrahydro-2H-pyran, N-(2-tetrahydropyranyloxy)amine, O-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamine
OR350311-25G OR350311-100G OR350311-5G
APOSOR350311-25GEA 181.71 EUR
APOSOR350311-25G APOSOR350311-100G APOSOR350311-5G
O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine 98%
O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
Teplota varu: 81 °C/20mmHg
Teplota tavenia: 34…37 °C
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD01321374
Číslo CAS: 6723-30-4