Tlačiť
(S)-Benzyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: H-Lys(Z)-OBzl.HCl, H-Lys(Z)-OBzl·HCl, Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-L-lysine benzyl ester hydrochloride
OR350309-5G OR350309-1G OR350309-25G
APOSOR350309-5GEA 116.16 EUR
APOSOR350309-5G APOSOR350309-1G APOSOR350309-25G
(S)-Benzyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride 97%
(S)-Benzyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride
Vzorec: C₂₁H₂₆N₂O₄·HCl
Mw: 406.9 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00038981
Číslo CAS: 6366-70-7