Tlačiť
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR350302-25G OR350302-5G OR350302-100G
APOSOR350302-25GEA 205.78 EUR
APOSOR350302-25G APOSOR350302-5G APOSOR350302-100G
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 98%
3-Nitrobenzylamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₉ClN₂O₂
Teplota tavenia: 226…231 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012858
Číslo CAS: 26177-43-5
EINECS: 247-502-8