Tlačiť
α-Bromo-o-xylene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Methylbenzyl bromide, alpha-Bromo-o-xylene
OR350233-100G OR350233-25G
APOSOR350233-100GEA 529.94 EUR
APOSOR350233-100G APOSOR350233-25G
α-Bromo-o-xylene 98%
α-Bromo-o-xylene
Vzorec: C₈H₉Br
Mw: 185.06
Teplota varu: 216…217 °C
Teplota tavenia: 16…20 °C
Hustota: 1.381 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000174
Číslo CAS: 89-92-9
EINECS: 201-951-6
OSN: 1701
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10223