Tlačiť
3-Formyl-2-picoline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Methylnicotinaldehyde
OR350218-1G OR350218-5G
APOSOR350218-1GEA 73 EUR
APOSOR350218-1G APOSOR350218-5G
3-Formyl-2-picoline 97%
3-Formyl-2-picoline
Vzorec: C₇H₇NO
Hustota: 1,106 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08234911
Číslo CAS: 60032-57-7