Tlačiť
Methyl-4-iodobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Iodobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-iodobenzoate
OR350215-100G OR350215-25G OR350215-500G
APOSOR350215-100GEA 56.56 EUR
APOSOR350215-100G APOSOR350215-25G APOSOR350215-500G
Methyl-4-iodobenzoate
Methyl-4-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₇IO₂
Teplota tavenia: 112…116 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016353
Číslo CAS: 619-44-3
EINECS: 210-597-1
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III