Tlačiť
Diphenylphosphine oxide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR350120-100G OR350120-25G OR350120-500G
APOSOR350120-100GEA 143.6 EUR
APOSOR350120-100G APOSOR350120-25G APOSOR350120-500G
Diphenylphosphine oxide 97%
Diphenylphosphine oxide
Vzorec: C₁₂H₁₁OP
Teplota varu: 105 °C/0,1mmHg
Teplota tavenia: 56…57 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002079
Číslo CAS: 4559-70-0