Tlačiť
DL-Prolin 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR350110-100G OR350110-500G
APOSOR350110-100GEA 34.38 EUR
APOSOR350110-100G APOSOR350110-500G
DL-Prolin 98%
DL-Prolin
Vzorec: C₅H₉NO₂
Teplota tavenia: 208…210 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005250
Číslo CAS: 609-36-9