Tlačiť
4,4'-Dimethoxytrityl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: DMT-Cl, 4,4'-Dimethoxytriphenylmethyl chloride
OR350109-100G OR350109-1KG OR350109-500G
APOSOR350109-100GEA 82.92 EUR
APOSOR350109-100G APOSOR350109-1KG APOSOR350109-500G
4,4'-Dimethoxytrityl chloride 98%
4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Vzorec: C₂₁H₁₉ClO₂
Mw: 338.8 g/mol
Teplota tavenia: 119…123 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008409
Číslo CAS: 40615-36-9