Tlačiť
5-Chloro-m-xylene 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR350094-5G OR350094-1G OR350094-25G
APOSOR350094-5GEA 29.84 EUR
APOSOR350094-5G APOSOR350094-1G APOSOR350094-25G
5-Chloro-m-xylene 96%
5-Chloro-m-xylene
Vzorec: C₈H₉Cl
Teplota varu: 187 °C
Hustota: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060273
Číslo CAS: 556-97-8