Tlačiť
6-Chloropyrimidin-4(1H)-one 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Chloro-4(1H)-pyrimidinone, 6-Chloro-4-pyrimidinol, 4-Chloro-6-hydroxypyrimidine
OR350089-1G OR350089-25G OR350089-5G
APOSOR350089-1GEA 73 EUR
APOSOR350089-1G APOSOR350089-25G APOSOR350089-5G
6-Chloropyrimidin-4(1H)-one 97%
6-Chloropyrimidin-4(1H)-one
Vzorec: C₄H₃ClN₂O
Teplota tavenia: 194…195 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00233957
Číslo CAS: 4765-77-9