Tlačiť
4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR350065-5G OR350065-250MG OR350065-500MG
APOSOR350065-5GEA 109.51 EUR
APOSOR350065-5G APOSOR350065-250MG APOSOR350065-500MG
4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₃H₁₁ClO₃S
Teplota tavenia: 102…105 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04035557
Číslo CAS: 87001-32-9
OSN: 3261
ADR: 8,III