Tlačiť
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5-Norbornene-2,3-dicarboxylic acid
OR350049-5G OR350049-1G
APOSOR350049-5GEA 41.66 EUR
APOSOR350049-5G APOSOR350049-1G
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid 98%
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Mw: 182.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00152680
Číslo CAS: 3813-52-3