Tlačiť
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-Aminocyclohexane-1-carboxylic acid
OR350005-100G OR350005-25G
APOSOR350005-100GEA 267.57 EUR
APOSOR350005-100G APOSOR350005-25G
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid 98%
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₇H₁₃NO₂
Mw: 143.19
Teplota varu: 272
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001487
Číslo CAS: 2756-85-6