Tlačiť
3-Ethynyltoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Ethynyl-3-methylbenzene, m-Tolylacetylene
OR3481-1G OR3481-25G OR3481-5G
APOSOR3481-1GEA 24.95 EUR
APOSOR3481-1G APOSOR3481-25G APOSOR3481-5G
3-Ethynyltoluene
3-Ethynyltoluene
Vzorec: C₉H₈
Teplota varu: 170…175 °C
Hustota: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 25 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01318174
Číslo CAS: 766-82-5
OSN: 3295
ADR: 3,III