Tlačiť
3-Formyl-6-methoxypyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Methoxypyridine-3-carbaldehyde, 6-Methoxynicotinaldehyde, 6-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-Methoxypyridine-5-carboxaldehyde, 6-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
OR3477-1G OR3477-5G
APOSOR3477-1GEA 24.95 EUR
APOSOR3477-1G APOSOR3477-5G
3-Formyl-6-methoxypyridine
3-Formyl-6-methoxypyridine
Vzorec: C₇H₇NO₂
Teplota tavenia: 49…54 °C
Teplota vzplanutia: 107 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02683446
Číslo CAS: 65873-72-5