Tlačiť
3,4-Dinitrobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR3469-25G OR3469-5G OR3469-1G
APOSOR3469-25GEA 408.74 EUR
APOSOR3469-25G APOSOR3469-5G APOSOR3469-1G
3,4-Dinitrobenzoic acid 98%
3,4-Dinitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄N₂O₆
Teplota tavenia: 163…167 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007255
Číslo CAS: 528-45-0
EINECS: 208-433-9