Tlačiť
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR346437-1G OR346437-5G
APOSOR346437-1GEA 75.01 EUR
APOSOR346437-1G APOSOR346437-5G
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₅ClN₂
Mw: 116.5500 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08275463
Číslo CAS: 35852-81-4