Tlačiť
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-hydroxy-4-methyl-3-nitropyridine, 5-bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline
OR3464-1G OR3464-5G
APOSOR3464-1GEA 33.17 EUR
APOSOR3464-1G APOSOR3464-5G
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline 98%
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline
Vzorec: C₆H₅BrN₂O₃
Teplota tavenia: 240…243 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659520
Číslo CAS: 228410-90-0